Kluczowe dokumenty
SAB2109227
Sigma-Aldrich
Anti-EIF5A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EIF-5A, EIF5A1, eIF5AI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF5A(57396)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human IF5A1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LLQDSGEVREDLRLPEGDLGKEIEQKYDCGEEILITVLSAMTEEAAVAIK
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide