Kluczowe dokumenty
SAB2109224
Sigma-Aldrich
Anti-SCD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ACOD4, SCD4, SCD5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCD5(57396)
Opis ogólny
Desaturaza stearoilo-CoA jest integralnym białkiem błonowym retikulum endoplazmatycznego, które katalizuje tworzenie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych z nasyconych kwasów tłuszczowych. SCD może być kluczowym regulatorem metabolizmu energetycznego, odgrywającym rolę w otyłości i dyslipidemii. U myszy zidentyfikowano cztery izoformy SCD, od Scd1 do Scd4. Natomiast u ludzi zidentyfikowano tylko 2 izoformy SCD, SCD1 i SCD5. SCD1 wykazuje około 85% identyczności aminokwasowej ze wszystkimi 4 mysimi izoformami SCD, a także ze szczurzymi Scd1 i Scd2. W przeciwieństwie do tego, SCD5 ma ograniczoną homologię z SCD gryzoni i wydaje się być unikalny dla naczelnych.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SCD5
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HRAHHKYSETDADPHNARRGFFFSHIGWLFVRKHRDVIEKGRKLDVTDLL
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)