Key Documents
SAB2109221
Sigma-Aldrich
Anti-RNF19B (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IBRDC3, NKLAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, bovine, rabbit, horse, human, mouse, canine, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF19B(57396)
Opis ogólny
IBRDC3 is a cytolysis-associated transmembrane protein expressed in natural killer (NK) cells and T lymphocytes following cytokine stimulation.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human RNF19B
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GRKIHSRYEGRKTSKHKRNLAITGGVTLSVIASPVIAAVSVGIGVPIMLA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide