Kluczowe dokumenty
SAB2109178
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA3E (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA0331, M-SEMAH, M-SemaK, SEMAH, coll-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, human, guinea pig, bovine, canine, horse, mouse, pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEMA3E(57396)
Opis ogólny
Semaphorins are a large family of conserved secreted and membrane associated proteins which possess a semaphorin (Sema) domain and a PSI domain (found in plexins, semaphorins and integrins) in the N-terminal extracellular portion. Based on sequence and structural similarities, semaphorins are put into eight classes: invertebrates contain classes 1 and 2, viruses have class V, and vertebrates contain classes 3-7. Semaphorins serve as axon guidance ligands via multimeric receptor complexes, some (if not all) containing plexin proteins. This gene encodes a class 4 semaphorin. This gene encodes a class 3 semaphorin. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: IENNSTLLECTPRSLQAKVIWFVQKGRETRKEEVKTDDRVVKMDLGLLFL
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)