Kluczowe dokumenty
SAB2109170
Sigma-Aldrich
Anti-ICOSLG (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
B7-H2, B7H2, B7RP-1, B7RP1, CD275
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ICOSLG(57396)
Opis ogólny
ICOSLG is a ligand for the T-cell-specific cell surface receptor ICOS. ICOSLG acts as a costimulatory signal for T-cell proliferation and cytokine secretion; induces also B-cell proliferation and differentiation into plasma cells. ICOSLG could play an important role in mediating local tissue responses to inflammatory conditions, as well as in modulating the secondary immune response by co-stimulating memory T-cell function.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YDVVSVLRIARTPSVNIGCCIENVLLQQNLTVGSQTGNDIGERDKITENP
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide