Kluczowe dokumenty
SAB2109166
Sigma-Aldrich
Anti-IL3RA (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD123, IL3R, IL3RAY, IL3RX, IL3RY
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL3RA(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest specyficzną dla interleukiny 3 podjednostką heterodimerycznego receptora cytokin. Receptor składa się z podjednostki alfa specyficznej dla ligandu i podjednostki beta przenoszącej sygnał, wspólnej dla receptorów interleukiny 3 (IL3), czynnika stymulującego kolonie 2 (CSF2/GM-CSF) i interleukiny 5 (IL5). Wiązanie tego białka z IL3 zależy od podjednostki beta. Podjednostka beta jest aktywowana przez wiązanie ligandu i jest wymagana do aktywności biologicznej IL3. Ten gen i gen kodujący łańcuch alfa receptora czynnika stymulującego kolonie 2 (CSF2RA) tworzą klaster genów receptora cytokin w regionie pseudoautosomalnym X-Y na chromosomach X lub Y.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IQKRMQPVITEQVRDRTSFQLLNPGTYTVQIRARERVYEFLSAWSTPQRF
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2109166-100UL4061841352679