Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2109156
Sigma-Aldrich
Anti-IL6ST antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD130, CDw130, GP130, GP130-RAPS, IL6R-beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, horse, canine, human, rat, rabbit, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6ST(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest przekaźnikiem sygnału wspólnym dla wielu cytokin, w tym interleukiny 6 (IL6), rzęskowego czynnika neurotroficznego (CNTF), czynnika hamującego białaczkę (LIF) i onkostatyny M (OSM). Białko to funkcjonuje jako część kompleksu receptora cytokin. Aktywacja tego białka zależy od wiązania cytokin z ich receptorami. vIL6, białko związane z IL6 i kodowane przez herpeswirus związany z mięsakiem Kaposiego, może ominąć receptor interleukiny 6 (IL6R) i bezpośrednio aktywować to białko. Badania na myszach sugerują, że gen ten odgrywa kluczową rolę w regulacji apoptozy miocytów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FTLKSEWATHKFADCKAKRDTPTSCTVDYSTVYFVNIEVWVEAENALGKV
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)