Kluczowe dokumenty
SAB2109142
Sigma-Aldrich
Anti-CUL3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA0617
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
metody:
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
84 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, guinea pig, bovine, rabbit, rat, human, horse, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CUL3(57396)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the cullin protein family. The encoded protein plays a critical role in the polyubiquitination and subsequent degradation of specific protein substrates as the core component and scaffold protein of an E3 ubiquitin ligase complex. Complexes including the encoded protein may also play a role in late endosome maturation. Mutations in this gene are a cause of type 2E pseudohypoaldosteronism. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CUL3
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VNDQFTSKLHRVKIQTVAAKQGESDPERKETRQKVDDDRKHEIEAAIVRI
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)