Kluczowe dokumenty
SAB2109141
Sigma-Aldrich
Anti-CD83 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BL11, HB15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD83(57396)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a single-pass type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily of receptors. The encoded protein may be involved in the regulation of antigen presentation. A soluble form of this protein can bind to dendritic cells and inhibit their maturation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CD83
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GTYRCTLQDPDGQRNLSGKVILRVTGCPAQRKEETFKKYRAEIVLLLALV
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide