Key Documents
SAB2109070
Sigma-Aldrich
Anti-SUV39H2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FLJ23414, KMT1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, guinea pig, mouse, rabbit, bovine, canine, horse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUV39H2(57396)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SUV39H2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LDTRLPRIALFSTRTINAGEELTFDYQMKGSGDISSDSIDHSPAKKRVRT
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide