Kluczowe dokumenty
SAB2109028
Sigma-Aldrich
Anti-HEY1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CHF2, HERP2, HESR1, HRT-1, MGC1274
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, rabbit, mouse, human, rat, horse, guinea pig, bovine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEY1(57396)
Opis ogólny
Białka Hairy/enhancer of split-related, takie jak HEY1, są czynnikami transkrypcyjnymi typu basic helix-loop-helix (bHLH), które biorą udział w podejmowaniu decyzji o losie komórki i tworzeniu granic. Geny HEY są bezpośrednimi transkrypcyjnymi celami szlaków sygnałowych Notch u Drosopa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HEY1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HQGRLGSAHPEAPALRAPPSGSLGPVLPVVTSASKLSPPLLSSVASLSAF
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)