Kluczowe dokumenty
SAB2109026
Sigma-Aldrich
Anti-WDR7 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA0541, TRAG, WDR7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
163 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, human, rat, bovine, mouse, guinea pig, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDR7(57396)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek WD. Powtórzenia WD to minimalnie konserwowane regiony o długości około 40 aminokwasów, zwykle otoczone klamrami gly-his i trp-asp (GH-WD), które mogą ułatwiać tworzenie heterotrimerycznych lub wielobiałkowych kompleksów. Członkowie tej rodziny są zaangażowani w różne procesy komórkowe, w tym progresję cyklu komórkowego, transdukcję sygnału, apoptozę i regulację genów. Kodowane białko tworzy podjednostkę beta Rabconnectin-3 i wiąże się bezpośrednio z białkiem wymiennym Rab3A GDP/GTP i pośrednio z białkiem aktywującym Rab3A GDP/GTP; białka te są regulatorami członków rodziny małych białek G Rab3 zaangażowanych w kontrolę zależnej od wapnia egzocytozy neuroprzekaźników. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego WDR7
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LYDIRTGKCQTIHGHKGPITAVAFAPDGRYLATYSNTDSHISFWQMNTSL
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)