Kluczowe dokumenty
SAB2108973
Sigma-Aldrich
Anti-LY6G6D (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BJ-TSA-9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LY6G6D(58530)
Opis ogólny
LY6G6D należy do grupy genów antygenu leukocytarnego-6 (LY6) zlokalizowanych w regionie głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy III na chromosomie 6. Członkowie nadrodziny LY6 zazwyczaj zawierają od 70 do 80 aminokwasów, w tym od 8 do 10 cystein. Większość białek LY6 jest przyłączona do powierzchni komórki za pomocą kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), która jest bezpośrednio zaangażowana w transdukcję sygnału.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego LY6G6D
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LGAALGNRMRCYNCGGSPSSSCKEAVTTCGEGRPQPGLEQIKLPGNPPVT
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)