Kluczowe dokumenty
SAB2108949
Sigma-Aldrich
Anti-SCD5 (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ACOD4, FADS4, FLJ21032, HSCD5, SCD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, rabbit, canine, human, horse, pig, bovine, rat
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCD5(79966)
Opis ogólny
Stearoyl-CoA desaturase is an integral membrane protein of the endoplasmic reticulum that catalyzes the formation of monounsaturated fatty acids from saturated fatty acids. SCD may be a key regulator of energy metabolism with a role in obesity and dislipidemia. Four SCD isoforms, Scd1 through Scd4, have been identified in mouse. In contrast, only 2 SCD isoforms, SCD1 and SCD5, have been identified in human. SCD1 shares about 85% amino acid identity with all 4 mouse SCD isoforms, as well as with rat Scd1 and Scd2. In contrast, SCD5 shares limited homology with the rodent SCDs and appears to be unique to primates.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DYSASEFGLNFNPTTWFIDFMCWLGLATDRKRATKPMIEARKARTGDSSA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1