SAB2108907
Anti-CRY1 (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IL-1, IL1-BETA, IL1F2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
zebrafish, canine, rat, guinea pig, rabbit, mouse, bovine, horse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRY1(1407)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja