Key Documents
SAB2108888
Sigma-Aldrich
Anti-FRZB antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GCAP-I, GUANYLIN, GUCA2, STARA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, guinea pig, bovine, mouse, rabbit, canine, rat, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRZB(2487)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a secreted protein that is involved in the regulation of bone development. Defects in this gene are a cause of female-specific osteoarthritis (OA) susceptibility.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FRZB
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VVEVKEILKSSLVNIPRDTVNLYTSSGCLCPPLNVNEEYIIMGYEDEERS
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1