Kluczowe dokumenty
SAB2108836
Sigma-Aldrich
Anti-ERVW-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AR7, EAR7, ERB-T-1, ERBA, ERBA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rat
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERVW-1(30816)
Opis ogólny
ERVWE1 or syncytin, is expressed in the placental syncytiotrophoblast and is involved in fusion of the cytotrophoblast cells to form the syncytial layer of the placenta. The protein has the characteristics of a typical retroviral envelope protein, including a furin cleavage site that separates the surface (SU) and transmembrane (TM) proteins which form a heterodimer. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human ERVW-1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: CMTSSSPYQEFLWRMQRPGNIDAPSYRSLSKGTPTFTAHTHMPRNCYHSA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1