Kluczowe dokumenty
SAB2108807
Sigma-Aldrich
Anti-PXDN (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SCN4, UGRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse, rabbit, human, guinea pig, canine, horse
stężenie
0.5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PXDN(7837)
Opis ogólny
Peroksydaza Drosophila jest peroksydazą związaną z macierzą zewnątrzkomórkową (Horikoshi et al., 1999 [PubMed 10441517]). Ulega ekspresji wyłącznie w hemocytach pochodzących z mezodermy głowy na bardzo wczesnym etapie różnicowania. Peroksydazyna występuje jako homotrimer o unikalnej strukturze hybrydowej, która łączy enzymatycznie funkcjonalną domenę peroksydazy z motywami, które zwykle występują w białkach związanych z macierzą zewnątrzkomórkową. Jest to wydzielane białko, które zawiera sekwencję rozpoznającą wydzielanie na swoim N-końcu. Peroksydazyna katalizuje radiojodowanie napędzane nadtlenkiem wodoru, utlenianie i tworzenie dityrozyny in vitro. Uważa się również, że funkcjonuje w konsolidacji macierzy zewnątrzkomórkowej, fagocytozie i obronie.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego PXDN
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NLKYLYKNEIQSIDRQAFKGLASLEQLYLHFNQIETLDPDSFQHLPKL
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)