Kluczowe dokumenty
SAB2108794
Sigma-Aldrich
Anti-HOXC6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ABC20, CD243, CLCS, GP170, MDR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, bovine, rabbit, rat, mouse, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXC6(57396)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny homeobox, której członkowie kodują wysoce konserwatywną rodzinę czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ssaki posiadają cztery podobne klastry genów homeobox, HOXA, HOXB, HOXC i HOXD, które znajdują się na różnych chromosomach i składają się z 9 do 11 genów ułożonych w tandemie. Ten gen, HOXC6, jest jednym z kilku genów HOXC zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 12. Trzy geny, HOXC5, HOXC4 i HOXC6, mają wspólny niekodujący ekson 5′. Transkrypty mogą zawierać wspólny ekson połączony z eksonami specyficznymi dla genu lub mogą zawierać tylko eksony specyficzne dla genu. Dla HOXC6 zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Wariant transkrypcyjny drugi zawiera wspólny egzon, a wariant transkrypcyjny pierwszy zawiera tylko egzony specyficzne dla genu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego HOXC6
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KIWFQNRRMKWKKESNLTSTLSGGGGATADSLGGKEEKREETEEEKQKE
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)