Kluczowe dokumenty
SAB2108785
Sigma-Aldrich
Anti-SIM1 antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
156DAG, A3a, AGRNR, DAG, MDDGA9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, bovine, canine, guinea pig, horse, rabbit, mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIM1(6493)
Opis ogólny
SIM1 and SIM2 genes are Drosophila single-minded (sim) gene homologs. SIM1 transcript was detected only in fetal kidney out of various adult and fetal tissues tested. Since the sim gene plays an important role in Drosophila development and has peak levels of expression during the period of neurogenesis,it was proposed that the human SIM gene is a candidate for involvement in certain dysmorphic features (particularly the facial and skull characteristics), abnormalities of brain development, and/or mental retardation of Down syndrome.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human SIM1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SSSKSKSRTSPYPQYSGFHTERSESDHDSQWGGSPLTDTASPQLLDPADR
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)