SAB2108778
Anti-SRRM2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
bHLHe14
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse, mouse, bovine, canine, human, guinea pig, rabbit, pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRRM2(57396)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja