Key Documents
SAB2108708
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- DCIP, Anti- HDDC1, Anti- MOP-5, Anti- SBBI88, Anti-AGS5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_015474
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMHD1(25939)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human SAMHD1
Działania biochem./fizjol.
SAMHD1 contains 1 HD domain and 1 SAM (sterile alpha motif) domain. SAMHD1 may play a role in mediating proinflammatory responses to TNF-alpha signaling.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KGRPENKSFLYEIVSNKRNGIDVDKWDYFARDCHHLGIQNNFDYKRFIKF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3