Kluczowe dokumenty
SAB2108692
Sigma-Aldrich
Anti-MYH9
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- EPSTS, Anti- FTNS, Anti- MGC104539, Anti- MHA, Anti-DFNA17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
226 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_002473
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH9(4627)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MYH9
Działania biochem./fizjol.
MYH9 to łańcuch ciężki miozyny IIA, który zawiera domenę IQ i domenę podobną do głowy miozyny. Białko to jest zaangażowane w kilka ważnych funkcji, w tym cytokinezę, ruchliwość komórek i utrzymanie kształtu komórek. Wady MYH9 są przyczyną niesyndromicznej głuchoty czuciowo-nerwowej autosomalnej dominującej typu 17, zespołu Epsteina, zespołu Alporta z makrotrombocytopenią, zespołu Sebastiana, zespołu Fechtnera i makrotrombocytopenii z postępującą głuchotą czuciowo-nerwową.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DAMNREVSSLKNKLRRGDLPFVPRRMARKGAGDGSDEEVDGKADGAEAK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)