Kluczowe dokumenty
SAB2108629
Sigma-Aldrich
Anti-CHI3L1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- FLJ38139, Anti- GP39, Anti- HC-gp39, Anti- HCGP-3P
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
nr dostępu
NM_001276
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHI3L1(1116)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CHI3L1
Działania biochem./fizjol.
CHI3L1 may play an important role in the capacity of cells to respond to and cope with changes in their environment. CHI3L1 may play a role in tissue remodeling and defense against pathogens. It belongs to the glycosyl hydrolase 18 family. CHI3L1 may play an important role in the capacity of cells to respond to and cope with changes in their environment.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LDFISIMTYDFHGAWRGTTGHHSPLFRGQEDASPDRFSNTDYAVGYMLRL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3