Kluczowe dokumenty
SAB2108628
Sigma-Aldrich
Anti-CYP1B1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- CYPIB1, Anti- GLC3A, Anti- P4501B1, Anti-CP1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse, rabbit, dog, guinea pig, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_000104
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP1B1(1545)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CYP1B1
Działania biochem./fizjol.
CYP1B1 należy do nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. CYP1B1 lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i metabolizuje czynniki rakotwórcze, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i 17beta-estradiol. Mutacje w tym genie są związane z pierwotną jaskrą wrodzoną; dlatego uważa się, że enzym ten metabolizuje również cząsteczkę sygnałową zaangażowaną w rozwój oka, prawdopodobnie steroid. Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Enzym kodowany przez ten gen lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i metabolizuje czynniki rakotwórcze, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i 17beta-estradiol. Mutacje w tym genie są związane z pierwotną jaskrą wrodzoną; dlatego uważa się, że enzym ten metabolizuje również cząsteczkę sygnałową zaangażowaną w rozwój oka, prawdopodobnie steroid. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AVANVMSAVCFGCRYSHDDPEFRELLSHNEEFGRTVGAGSLVDVMPWLQY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)