Kluczowe dokumenty
SAB2108555
Sigma-Aldrich
Anti-TSHR
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- CHNG1, Anti- MGC75129, Anti- hTSHR-I, Anti-LGR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
84 kDa
reaktywność gatunkowa
human, pig, rabbit, dog, sheep, bovine, horse, rat, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000369
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSHR(7253)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TSHR
Działania biochem./fizjol.
TSHR jest receptorem dla tyreotropiny. Odgrywa on kluczową rolę w kontrolowaniu metabolizmu komórek tarczycy. W aktywności tego receptora pośredniczą białka G, które aktywują cyklazę adenylanową. Działa on również jako receptor dla tyreostymuliny (GPA2+GPB5).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ELIARNTWTLKKLPLSLSFLHLTRADLSYPSHCCAFKNQKKIRGILESLM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)