SAB2108487
Anti-BTG2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MGC126064, Anti- PC3, Anti- TIS21, Anti-MGC126063
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_006763
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTG2(7832)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Uczestniczy w modulacji przejścia cyklu komórkowego. Ma zdolność tłumienia migracji i inwazji komórek kostniakomięsaka.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)