Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108477
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP3
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- AIID, Anti- IPEX, Anti- PIDX, Anti- XPID, Anti-JM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, sheep, pig, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_014009
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP3(50943)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FOXP3
Działania biochem./fizjol.
Forkhead box protein P3 (FOXP3, Scurfin, Zinc finger protein JM2) encodes a novel member of the forkhead family of transcription factors. It presumably represses transcription, playing a paramount role in determining the amplitude of the response of CD4 T cells to activation
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: PHFMHQLSTVDAHARTPVLQVHPLESPAMISLTPPTTATGVFSLKARPGL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)