Kluczowe dokumenty
SAB2108464
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ZNF475
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_153688
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFP1(162239)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q8N9F9 został połączony z Q6P2D0. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZFP1
Działania biochem./fizjol.
Białka z palcem cynkowym (Zfp) są kodowane przez dużą rodzinę genów obecnych w wielu organizmach, w tym u drożdży i ludzi. Niektóre z nich są aktywatorami transkrypcji i wiążą się specyficznie z DNA za pomocą struktur fałdowych z udziałem cynku, powszechnie znanych jako palce cynkowe. Przypuszczalne białko Zfp-1 (Zinc finger protein 1 homolog) zawiera oprócz 7 palców cynkowych, dwa motywy helisa-turn-helisa.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SNRSYAGKQTDECNEFGKALLYLKQEKTHSGVEYSEYNKSGKALSHKAAI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108464-100UL4061836135942