Kluczowe dokumenty
SAB2108258
Sigma-Aldrich
Anti-YTHDF3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, horse, mouse, rabbit, guinea pig, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YTHDF3(253943)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human YTHDF3
Działania biochem./fizjol.
YTHDF3 contains 1 YTH domain. The functions of YTHDF3 remain unknown.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: QPGALGNTPPFLGQHGFNFFPGNADFSTWGTSGSQGQSTQSSAYSSSYGY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lingling Wang et al.
The EMBO journal, 39(20), e104514-e104514 (2020-09-24)
An impressive clinical success has been observed in treating a variety of cancers using immunotherapy with programmed cell death-1 (PD-1) checkpoint blockade. However, limited response in most patients treated with anti-PD-1 antibodies remains a challenge, requiring better understanding of molecular