Kluczowe dokumenty
SAB2108162
Sigma-Aldrich
Anti-IRF7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF7(3665)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego IRF7
Działania biochem./fizjol.
IRF7 to czynnik regulacyjny interferonu 7, członek rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). Wykazano, że IRF7 odgrywa rolę w aktywacji transkrypcyjnej genów komórkowych indukowanych przez wirusy, w tym genów łańcucha beta interferonu. Indukowalna ekspresja IRF7 jest w dużej mierze ograniczona do tkanki limfatycznej. IRF7 koduje czynnik regulacyjny interferonu 7, członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). Wykazano, że IRF7 odgrywa rolę w aktywacji transkrypcyjnej genów komórkowych indukowanych przez wirusy, w tym genów łańcucha beta interferonu. Indukowalna ekspresja IRF7 jest w dużej mierze ograniczona do tkanki limfoidalnej. Zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu IRF7, chociaż ich funkcjonalne konsekwencje nie zostały jeszcze ustalone.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ISSGCYEGLQWLDEARTCFRVPWKHFARKDLSEADARIFKAWAVARGRWP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)