Kluczowe dokumenty
SAB2107900
Sigma-Aldrich
Anti-NFS1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, human, guinea pig, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFS1(9054)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego NFS1
Działania biochem./fizjol.
Klastry żelazo-siarka są niezbędne do funkcjonowania wielu enzymów komórkowych. Białko kodowane przez ten gen dostarcza nieorganiczną siarkę do tych klastrów poprzez usuwanie siarki z cysteiny, tworząc w tym procesie alaninę. Gen ten wykorzystuje alternatywne miejsca inicjacji translacji w ramce do generowania form mitochondrialnych i cytoplazmatycznych/jądrowych. Wybór alternatywnych miejsc inicjacji zależy od pH cytozolowego. Kodowane białko należy do rodziny aminotransferaz zależnych od fosforanu pirydoksalu klasy V. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TTQTEHKCVLDSCRSLEAEGFQVTYLPVQKSGIIDLKELEAAIQPDTSLV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)