Key Documents
SAB2107600
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, dog, yeast, goat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... Hspa1a(193740)
Immunogen
The immunogen for anti-HSPA1A antibody: synthetic peptide derected towards the N terminal of human HSPA1A
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KMKEIAEAYLGHPVTNAVITVPAYFNDSQRQATKDAGVIAGLNVLRIINE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ziliang Ji et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(5), 693-701 (2014-02-01)
Hyperthermia and oxidative stresses are the two central elements contributing to varicocele-related sperm damage. Growing evidence indicates that microRNAs (miRNAs) are involved in the regulation of the heat and oxidative stress responses. In this study, we analyzed the expressions of