Kluczowe dokumenty
SAB2107012
Sigma-Aldrich
Anti-RDH10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, rabbit, bovine, mouse, rat, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-RDH10: syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego RDH10
Działania biochem./fizjol.
Ludzki homolog utlenia all-trans retinol do all-trans retinalu przy użyciu NADP jako preferowanego kofaktora; Rdh10 jest zaangażowany w fotyczny cykl wzrokowy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CPYLVDTGMFRGCRIRKEIEPFLPPLKPDYCVKQAMKAILTDQPMICTPR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)