Kluczowe dokumenty
SAB2106708
Sigma-Aldrich
Anti-SOAT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, pig, bovine, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOAT1(6646)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SOAT1
Działania biochem./fizjol.
Acylo-koenzym A:acylotransferaza cholesterolu (ACACT; EC 2.3.1.26) jest wewnątrzkomórkowym białkiem zlokalizowanym w retikulum endoplazmatycznym, które tworzy estry cholesterolu z cholesterolu. Akumulacja estrów cholesterolu w postaci cytoplazmatycznych kropelek lipidów w makrofagach i komórkach mięśni gładkich jest charakterystyczną cechą wczesnych stadiów blaszek miażdżycowych (Cadigan i in., 1988 [PubMed 3335499]).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ASRFIIIFEQIRFVMKAHSFVRENVPRVLNSAKEKSSTVPIPTVNQYLYF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Miao et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 63(7), 699-711 (2014-04-11)
Gastric cancer remains the second leading cause of cancer-related deaths worldwide. Although Helicobacter pylori (H. pylori) is considered to be a critical risk factor, the molecular mechanisms underlying H. pylori-induced gastric carcinogenesis are still poorly defined. Recently, accumulating studies have