Kluczowe dokumenty
SAB2106623
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, human, rat, mouse, guinea pig, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-TRIM36: syntetyczny peptyd skierowany do N-końca ludzkiego TRIM36
Działania biochem./fizjol.
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3, która pośredniczy w ubikwitynacji, a następnie proteasomalnej degradacji białek docelowych. Trim36 bierze udział w segregacji chromosomów i regulacji cyklu komórkowego. Może odgrywać rolę w reakcji akrosomu i zapłodnieniu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ESTKSCMDCSASYCNECFKIYHPWGTVKAQHEYVGPTTNFRPKILMCPEH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Liang et al.
Cell death & disease, 9(2), 155-155 (2018-02-17)
Hormone therapy drugs, such as bicalutamide and enzalutamide, directed against prostate cancer focus on androgen receptor (AR) signaling and are initially effective, but the disease progresses to lethality as resistance to these drugs develops. A method to prolong the drug