Key Documents
SAB2106584
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
19 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, bovine, dog, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPP1R1A(5502)
mouse ... Ppp1r1a(58200)
Immunogen
The immunogen for anti-PPP1R1A antibody: synthetic peptide derected towards the N terminal of human PPP1R1A
Działania biochem./fizjol.
Ppp1r1a is an inhibitor of protein-phosphatase 1. This protein may be important in hormonal control of glycogen metabolism. Hormones that elevate intracellular cAMP increase I-1 activity in many tissues. I-1 activation may impose cAMP control over proteins that are not directly phosphorylated by PKA. Following a rise in intracellular calcium, I-1 is inactivated by calcineurin (or PP2B). Does not inhibit type-2 phosphatases.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FTVPLLEPHLDPEAAEQIRRRRPTPATLVLTSDQSSPEIDEDRIPNSLLK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3