Kluczowe dokumenty
SAB2106321
Sigma-Aldrich
Anti-TRP63 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, rat, rabbit, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP63(8626)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-TRP63: syntetyczny peptyd skierowany do środkowego regionu ludzkiego TRP63
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko nowotworowe p63, członka rodziny czynników transkrypcyjnych p53 zaangażowanych w odpowiedzi komórkowe na stres i rozwój. Członkowie rodziny obejmują białka nowotworowe p53, p63 i p73, które mają do siebie wysokie podobieństwo sekwencji. Podobieństwo to pozwala p63 i p73 na transaktywację genów reagujących na p53, powodując zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę. Członkowie rodziny mogą oddziaływać ze sobą na wiele sposobów, w tym poprzez bezpośrednie i pośrednie interakcje białkowe. Skutkuje to wzajemną regulacją promotorów genów docelowych. Myszy z białkiem nowotworowym p63 -/- mają kilka wad rozwojowych, które obejmują brak kończyn i innych tkanek, takich jak zęby i gruczoły sutkowe, które rozwijają się w wyniku interakcji między mezenchymą a nabłonkiem.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VTLETRDGQVLGRRCFEARICACPGRDRKADEDSIRKQQVSDSAKNGDGT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)