Kluczowe dokumenty
SAB2105784
Sigma-Aldrich
Anti-PACS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ25488, Anti-KIAA0602, Anti-PACS1L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
98 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, bovine, human, rat, dog, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PACS2(23241)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PACS2
Działania biochem./fizjol.
PACS2 jest wielofunkcyjnym białkiem sortującym, które kontroluje komunikację między retikulum endoplazmatycznym (ER) a mitochondriami, w tym połączenie mitochondriów z ER i homeostazę ER. Ponadto, w odpowiedzi na induktor apoptyczny, PACS2 przenosi BIB do mitochondriów, co inicjuje sekwencję zdarzeń, w tym tworzenie mitochondrialnego skróconego BID, uwalnianie cytochromu c, aktywację kaspazy-3, powodując w ten sposób śmierć komórki. PACS2 może być również zaangażowany w handel kanałami jonowymi, kierując kanały jonowe zawierające klastry kwasowe do różnych przedziałów subkomórkowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AHQLPIAEAMLTYKQKSPDEESSQKFIPFVGVKVGIVEPSSATSGDSDD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)