Kluczowe dokumenty
SAB2105736
Sigma-Aldrich
Anti-WNT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-INT4, Anti-MGC131950, Anti-MGC138321, Anti-MGC138323
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, human, guinea pig, rabbit, dog, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT3(7473)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego WNT3
Działania biochem./fizjol.
Rodzina genów WNT składa się ze strukturalnie powiązanych genów, które kodują wydzielane białka sygnalizacyjne. Białka te są zaangażowane w onkogenezę i kilka procesów rozwojowych, w tym regulację losu komórek i wzorców podczas embriogenezy. Ten gen jest członkiem rodziny genów WNT. Koduje białko, które wykazuje 98% identyczności aminokwasowej z mysim białkiem Wnt3 i 84% z ludzkim białkiem WNT3A, innym produktem genu WNT. Badania na myszach wykazały, że Wnt3 jest niezbędny do tworzenia osi pierwotnej u myszy. Badania ekspresji genu sugerują, że gen ten może odgrywać kluczową rolę w niektórych przypadkach ludzkiego raka piersi, odbytnicy, płuc i żołądka poprzez aktywację szlaku sygnałowego WNT-beta-katenina-TCF. Gen ten jest skupiony z WNT15, innym członkiem rodziny, w regionie chromosomu 17q21.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SHHKGPPGEGWKWGGCSEDADFGVLVSREFADARENRPDARSAMNKHNNE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka Smieszek et al.
Cells, 8(2) (2019-01-27)
In this study, we investigated the influence of metformin (MF) on proliferation and viability of adipose-derived stromal cells isolated from horses (EqASCs). We determined the effect of metformin on cell metabolism in terms of mitochondrial metabolism and oxidative status. Our