Kluczowe dokumenty
SAB2105642
Sigma-Aldrich
Anti-OSBPL1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ10217, Anti-ORP-1, Anti-ORP1, Anti-OSBPL1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
108 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rat, rabbit, dog, mouse, bovine, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human OSBPL1A
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Most members contain an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain, although some members contain only the sterol-binding domain. Transcript variants derived from alternative promoter usage and/or alternative splicing exist; they encode different isoforms.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EGEHLGSRKHRMSEEKDCGGGDALSNGIKKHRTSLPSPMFSRNDFSIWSI
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3