Kluczowe dokumenty
SAB2105622
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V0C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATP6C, Anti-ATP6L, Anti-ATPL, Anti-VATL, Anti-Vma3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V0C(527)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza za pośrednictwem receptora i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A i trzech B, dwóch podjednostek G oraz podjednostek C, D, E, F i H. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Domena V0 składa się z pięciu różnych podjednostek: a, c, c′, c" i d. Dodatkowe izoformy wielu białek podjednostek V1 i V0 są kodowane przez wiele genów lub alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. To kodowane białko jest częścią domeny V0. Ten gen miał poprzednie symbole ATP6C i ATP6L.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ATP6V0C
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje składnik ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza za pośrednictwem receptora i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A i trzech B, dwóch podjednostek G oraz podjednostek C, D, E, F i H. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Domena V0 składa się z pięciu różnych podjednostek: a, c, c′, c" i d. Dodatkowe izoformy wielu białek podjednostek V1 i V0 są kodowane przez wiele genów lub alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. To kodowane białko jest częścią domeny V0. Ten gen miał poprzednie symbole ATP6C i ATP6L.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VVAVLIANSLNDDISLYKSFLQLGAGLSVGLSGLAAGFAIGIVGDAGVRG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)