Key Documents
SAB2105440
Sigma-Aldrich
Anti-RG9MTD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ20432
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RG9MTD1(54931)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RG9MTD1
Działania biochem./fizjol.
RG9MTD1 functions in mitochondrial tRNA maturation. Part of mitochondrial ribonuclease P, an enzyme composed of MRPP1/RG9MTD1, MRPP2/HSD17B10 and MRPP3/KIAA0391, which cleaves tRNA molecules in their 5′-ends.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MKRKELQNTVSQLLESEGWNRRNVDPFHIYFCNLKIDGALHRELVKRYQE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea J Deutschmann et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3618-3628 (2014-02-20)
17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (HSD10) is multifunctional protein coded by the X-chromosomal HSD17B10 gene. Mutations in this gene cause HSD10 disease characterized by progressive neurological abnormalities and cardiomyopathy. Disease progression and severity of symptoms is unrelated to the protein's dehydrogenase