Kluczowe dokumenty
SAB2105032
Sigma-Aldrich
Anti-EYA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BOP, Anti-BOR, Anti-MGC141875
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, horse, mouse, guinea pig, human, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EYA1(2138)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human EYA1
Działania biochem./fizjol.
EYA1 is a member of the eyes absent (EYA) family of proteins. EYA1 may play a role in the developing kidney, branchial arches, eye, and ear. Mutations of this gene have been associated with branchiootorenal dysplasia syndrome, branchiootic syndrome, and s
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ERIIQRFGRKVVYVVIGDGVEEEQGAKKHAMPFWRISSHSDLMALHHALE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)