Kluczowe dokumenty
SAB2104971
Sigma-Aldrich
Anti-ESR1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686N23123, Anti-ER, Anti-ESR, Anti-ESRA, Anti-Era
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ESR1
Działania biochem./fizjol.
ESR1 to receptor estrogenowy, aktywowany ligandem czynnik transkrypcyjny składający się z kilku domen ważnych dla wiązania hormonów, wiązania DNA i aktywacji transkrypcji. Białko lokalizuje się w jądrze, gdzie może tworzyć homodimer lub heterodimer.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LERPLGEVYLDSSKPAVYNYPEGAAYEFNAAAAANAQVYGQTGLPYGPGS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wipawee Winuthayanon et al.
Biology of reproduction, 91(5), 110-110 (2014-09-12)
Estrogens exert their activity through estrogen receptor alpha (ERalpha) to stimulate hypertrophy and hyperplasia in the uterus. A uterine epithelial ERalpha conditional knockout mouse model (Wnt7a(Cre+);Esr1(f/f) or cKO) demonstrated that ERalpha in the epithelial cells was dispensable for an initial
Mieke Van Bockstal et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(3), 275-289 (2014-06-30)
This study aimed to characterize ductal carcinoma in situ (DCIS) according to human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) amplification status and molecular subtype. In addition, we performed a detailed HER2 and CEP17 copy number analysis and we assessed the
Daisuke Shimizu et al.
Breast cancer (Tokyo, Japan), 21(5), 557-562 (2012-11-28)
The use of preoperative endocrine therapy for breast cancer has increased during the last decade. Although several studies have reported favorable response rates in postmenopausal women, its effectiveness in premenopausal women remains unknown. This study therefore aimed to evaluate the
Ran Liu et al.
Molecular neurobiology, 50(3), 1035-1048 (2014-05-06)
Following spinal cord injury (SCI), limit spontaneous functional recovery often emerged. However, the neuronal mechanisms associated with this phenomenon still remains obscure. By using proteomics analysis, endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29) was discovered to increase in the motor cortexes of
Kfir Lapid et al.
Nature communications, 5, 5196-5196 (2014-10-22)
Oestrogen, often via oestrogen receptor alpha (ERα) signalling, regulates metabolic physiology, highlighted by post-menopausal temperature dysregulation (hot flashes), glucose intolerance, increased appetite and reduced metabolic rate. Here we show that ERα signalling has a role in adipose lineage specification in