Kluczowe dokumenty
SAB2104752
Sigma-Aldrich
Anti-INSR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD220, Anti-HHF5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
154 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, pig, human, horse, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... INSR(3643)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego INSR
Działania biochem./fizjol.
Receptor ten wiąże insulinę i ma aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej. Izoforma Short ma wyższe powinowactwo do insuliny. INSR pośredniczy w metabolicznych funkcjach insuliny. Wiązanie INSR z insuliną stymuluje asocjację receptora z mediami niższego rzędu
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ENNVHLMWQEPKEPNGLIVLYEVSYRRYGDEELHLCVSRKHFALERGCR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shervi Lie et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(9), E1013-E1024 (2014-02-06)
This study aimed to determine whether exposure of the oocyte and/or embryo to maternal undernutrition results in the later programming of insulin action in the liver and factors regulating gluconeogenesis. To do this, we collect livers from singleton and twin
Wasana Pratchayasakul et al.
Metabolism: clinical and experimental, 63(6), 851-859 (2014-04-20)
We previously demonstrated that obesity caused the reduction of peripheral and brain insulin sensitivity and that estrogen therapy improved these defects. However, the beneficial effect of estrogen on brain insulin sensitivity and oxidative stress in either ovariectomy alone or ovariectomy
Mattias Günther et al.
Acta neurochirurgica, 156(12), 2365-2378 (2014-10-12)
Experimental CNS trauma results in post-traumatic inflammation for which microglia and macrophages are vital. Experimental brain contusion entails iNOS synthesis and formation of free radicals, NO and peroxynitrite. Shock wave trauma can be used as a model of high-energy trauma
Dan Tian et al.
BMC systems biology, 8, 98-98 (2014-08-15)
The insulin-like growth factor (IGF) system impacts cell proliferation and is highly activated in ovarian cancer. While an attractive therapeutic target, the IGF system is complex with two receptors (IGF1R, IGF2R), two ligands (IGF1, IGF2), and at least six high
Gustavo Dias Ferreira et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 290(2), 361-367 (2014-03-15)
To assess the effect of metformin on gene and protein expression of insulin receptor (IR) and IGF-1 (IGF-1R) receptor in human endometrial stromal cells after stimulation with androgen and insulin. Primary culture of endometrial stromal cells stimulated with estrogen, progesterone