Kluczowe dokumenty
SAB2104707
Sigma-Aldrich
Anti-PON1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ESA, Anti-PON
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, rat, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PON1(5444)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PON1
Działania biochem./fizjol.
PON1 hydrolizuje toksyczne metabolity różnych insektycydów fosforoorganicznych. Jest zdolny do hydrolizy szerokiego spektrum substratów fosforoorganicznych i wielu aromatycznych estrów kwasów karboksylowych. Może pośredniczyć w enzymatycznej ochronie substratów o niskiej
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VVAEGFDFANGINISPDGKYVYIAELLAHKIHVYEKHANWTLTPLKSLDF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)