Kluczowe dokumenty
SAB2104690
Sigma-Aldrich
Anti-SOX21 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-SOX25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
pig, bovine, mouse, human
citations:
metody:
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, bovine, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX21(11166)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SOX21
Działania biochem./fizjol.
SRY-related HMG-box (SOX) genes encode a family of DNA-binding proteins containing a 79-amino acid HMG (high mobility group) domain that shares at least 50% sequence identity with the DNA-binding HMG box of the SRY protein (MIM 480000). SOX proteins are d
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EHPDYKYRPRRKPKTLLKKDKFAFPVPYGLGGVADAEHPALKAGAGLHAG
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)