Kluczowe dokumenty
SAB2104566
Sigma-Aldrich
Anti-PTBP2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ34897, Anti-MIBP, Anti-PTB, Anti-PTBLP, Anti-brPTB
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, human, guinea pig, rabbit, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTBP2(58155)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PTBP2
Działania biochem./fizjol.
The protein encoded by this gene binds to the intronic cluster of RNA regulatory elements, downstream control sequence (DCS). It is implicated in controlling the assembly of other splicing-regulatory proteins. This protein is very similar to the polypyrim
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: AITMVNYYSAVTPHLRNQPIYIQYSNHKELKTDNTLNQRAQAVLQAVTAV
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3