Kluczowe dokumenty
SAB2104536
Sigma-Aldrich
Anti-U2AF1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp313J1712, Anti-FP793, Anti-RN, Anti-RNU2AF1, Anti-U2AF35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, bovine, human, mouse, horse, rat, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... U2AF1(7307)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier Q701P4 has been merged into Q01081. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human U2AF1
Działania biochem./fizjol.
This gene belongs to the splicing factor SR family of genes. U2 auxiliary factor, comprising a large and a small subunit, is a non-snRNP protein required for the binding of U2 snRNP to the pre-mRNA branch site. This gene encodes the small subunit which pl
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MAEYLASIFGTEKDKVNCSFYFKIGACRHGDRCSRLHNKPTFSQTILIQN
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U2AF1 mutations alter splice site recognition in hematological malignancies.
Ilagan JO
Genome Research, 25(1), 14-26 (2015)
Recurrent mutations in the U2AF1 splicing factor in myelodysplastic syndromes.
Graubert TA
Nature Genetics, 44(1), 53-57 (2011)
Kinetic competition during the transcription cycle results in stochastic RNA processing.
Coulon A
eLife, 3, 1-22 (2014)